文件
484946
Sigma-Aldrich
4-溴-2-(三氟甲基)苯基异氰酸酯
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrC6H3(CF3)NCO
CAS號碼:
分子量::
266.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
96%
折射率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
115 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.699 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1N=C=O
InChI
1S/C8H3BrF3NO/c9-5-1-2-7(13-4-14)6(3-5)8(10,11)12/h1-3H
InChI 密鑰
UZFHKVBCBXPKKE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup