重要文件
484709
Sigma-Aldrich
N-[(2-氰乙基)硫代]邻苯二甲酰亚胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H8N2O2S
CAS號碼:
分子量::
232.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
156-160 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1N(SCCC#N)C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H8N2O2S/c12-6-3-7-16-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,7H2
InChI 密鑰
MVZDBGUIRMGSOY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)