文件
484644
Sigma-Aldrich
2-辛炔
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C≡C(CH2)4CH3
CAS號碼:
分子量::
110.20
Beilstein:
1697689
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
密度
0.759 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCC#CC
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3,5,7-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
QCQALVMFTWRCFI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
64.4 °F - closed cup
閃點(°C)
18 °C - closed cup