重要文件
484377
Sigma-Aldrich
1,3-双[(2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-基)甲基]脲
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H24N2O5
CAS號碼:
分子量::
288.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
SMILES 字串
CC1(C)OCC(CNC(=O)NCC2COC(C)(C)O2)O1
InChI
1S/C13H24N2O5/c1-12(2)17-7-9(19-12)5-14-11(16)15-6-10-8-18-13(3,4)20-10/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H2,14,15,16)
InChI 密鑰
RPNILTMIKUTCIE-UHFFFAOYSA-N
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)