Merck
全部照片(3)
文件
483893
Sigma-Aldrich
N , N -二甲基亚甲蓝
technical grade, 90%
同義詞:
二甲基甲酰胺氯化物, 亚甲基二甲基铵氯化物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=N+(CH3)2Cl-
CAS號碼:
分子量::
93.56
Beilstein:
505955
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
化驗
90%
mp
146-148 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cl-].C[N+](C)=C
InChI
1S/C3H8N.ClH/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
ZJTROANVDZIEGB-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
反应物用于以下反应:
艾滋病病毒I型整合酶抑制剂二氢萘啶酮类化合物的制备
曼尼希反应
通过环缩合反应制备氰基四氢氧代-β-咔啉
立体定向Pictet-Spengler环缩合和L-色氨酸无痕手性转移不对称合成phalarine
功能化二芳基吡咯烷嗪作为微粒体前列腺素E2合酶-1(mPGES-1)和5-脂氧合酶(5-LOX)抑制剂的合成
以氮杂螺吲哚重排和Gassman羟吲哚制剂为关键步骤合成(±)-phalarine
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
179.6 °F - closed cup
閃點(°C)
82 °C - closed cup