Key Documents
483494
Sigma-Aldrich
2,5-二甲氧基苯基硼酸
≥95%
同義詞:
2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)2C6H3B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
181.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(OC)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-6-3-4-8(13-2)7(5-6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
InChI 密鑰
QOZLFNQLIKOGDR-UHFFFAOYSA-N
應用
用于以下反应的反应物:
  • Suzuki-Miyaura和Negishi耦合
其他說明
含有不同量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)