重要文件
483249
Sigma-Aldrich
氧化锑(V)
85%
同義詞:
五氧化二锑
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Sb2O5
CAS號碼:
分子量::
323.52
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
85%
mp
380 °C (dec.) (lit.)
密度
3.78 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Sb](=O)O[Sb](=O)=O
InChI
1S/5O.2Sb
InChI 密鑰
LJCFOYOSGPHIOO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)