重要文件
483141
Sigma-Aldrich
苄基二甲基硅烷
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2SiH(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
150.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
69-71 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[SiH](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H14Si/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3
InChI 密鑰
USQQZWZBVGCDBX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
132.8 °F - closed cup
閃點(°C)
56 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)