重要文件
481831
Sigma-Aldrich
N-(四氢-2H-吡喃-2-氧基)琥珀酰亚胺
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H13NO4
CAS號碼:
分子量::
199.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
123-125 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CCC(=O)N1OC2CCCCO2
InChI
1S/C9H13NO4/c11-7-4-5-8(12)10(7)14-9-3-1-2-6-13-9/h9H,1-6H2
InChI 密鑰
SWKOIHXVIBJPFN-UHFFFAOYSA-N
一般說明
N-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)succinimide is also known as 1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-2,5-pyrrolidinedione.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)