重要文件
481750
Sigma-Aldrich
乙腈-D3
99.95 atom % D
同義詞:
氘代乙腈, 氘代乙腈-D3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3CN
CAS號碼:
分子量::
44.07
Beilstein:
1740230
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
同位素純度
99.95 atom % D
包含
1% TMS
折射率
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)