重要文件
480193
Sigma-Aldrich
双(三乙基甲硅烷基)乙炔
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5)3SiC≡CSi(C2H5)3
CAS號碼:
分子量::
254.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
132-134 °C/25 mmHg (lit.)
密度
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC[Si](CC)(CC)C#C[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C14H30Si2/c1-7-15(8-2,9-3)13-14-16(10-4,11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
InChI 密鑰
GQSZUQQPXIVHHU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)