文件
479608
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-4-溴-3-羟丁酸乙酯
technical grade
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
BrCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
211.05
Beilstein:
4657172
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
等級
technical grade
光學活性
[α]22/D −11°, neat
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)C[C@H](O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
AIZRKZQHJNWBEI-YFKPBYRVSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3