化驗
96%
折射率
n20/D 1.513 (lit.)
密度
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Mg].CCC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CCC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.2 °F - closed cup
閃點(°C)
99 °C - closed cup