文件
478830
Sigma-Aldrich
2,4-二溴异氰酸苯酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Br2C6H3NCO
CAS號碼:
分子量::
276.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
81-85 °C (lit.)
SMILES 字串
Brc1ccc(N=C=O)c(Br)c1
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3