重要文件
478733
Sigma-Aldrich
Trichloro(trichloromethyl)silane
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl3CSiCl3
CAS號碼:
分子量::
252.81
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
mp
112-115 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC(Cl)(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)