重要文件
478180
Sigma-Aldrich
2-甲基-4-异氰酸硝基苯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H3(NO2)NCO
CAS號碼:
分子量::
178.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
bp
168 °C/23 mmHg (lit.)
mp
81-84 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cc(ccc1N=C=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O3/c1-6-4-7(10(12)13)2-3-8(6)9-5-11/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
FZCFUPBIPMLIPI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-Methyl-4-nitrophenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-2-methyl-4-nitrobenzene, is an aryl isocyanate.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)