重要文件
478113
Sigma-Aldrich
2,6-二溴-4-氟苯基异氰酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Br2C6H2(F)NCO
CAS號碼:
分子量::
294.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
43-47 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1cc(Br)c(N=C=O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H2Br2FNO/c8-5-1-4(10)2-6(9)7(5)11-3-12/h1-2H
InChI 密鑰
NYPBOWHIPOBXBA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)