文件
47780
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(3-NO2)-OH
≥97.0% (HPLC)
同義詞:
Fmoc-3-硝基-L-酪氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H20N2O7
CAS號碼:
分子量::
448.42
Beilstein:
9445034
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (HPLC)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)c(c1)[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20N2O7/c27-22-10-9-14(12-21(22)26(31)32)11-20(23(28)29)25-24(30)33-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-10,12,19-20,27H,11,13H2,(H,25,30)(H,28,29)/t20-/m0/s1
InChI 密鑰
JZUZJVFERQWLNC-FQEVSTJZSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3