重要文件
477710
Sigma-Aldrich
2-(氯甲基)苯乙酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CO2C6H4CH2Cl
CAS號碼:
分子量::
184.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
98-100 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
32-37 °C (lit.)
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Oc1ccccc1CCl
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-7(11)12-9-5-3-2-4-8(9)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
ZVARSKBWVMXPQO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)