Key Documents
477206
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-缩水甘油基庚醚
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20O2
CAS號碼:
分子量::
172.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +8.6°, neat
折射率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
70-71 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCOC[C@H]1CO1
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)