文件
47719
Sigma-Aldrich
N-甲酰甘氨酸乙酯
≥98.0% (GC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HCONHCH2COOC2H5
CAS號碼:
分子量::
131.13
Beilstein:
1099378
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
折射率
n20/D 1.453 (lit.)
n20/D 1.453
bp
267-269 °C (lit.)
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CCOC(=O)CNC=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChI 密鑰
GMBCCEOJUWMBPF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves