Key Documents
47632
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Mtr)-OH
≥98.0% (TLC)
同義詞:
Nα-Fmoc-Nω-(4-甲氧基-2,3,6-三甲基苯磺酰基)-L-精氨酸, Nα-Fmoc-Nω-MTR-L-精氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C31H36N4O7S
CAS號碼:
分子量::
608.71
Beilstein:
5206491
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (TLC)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C31H36N4O7S/c1-18-16-27(41-4)19(2)20(3)28(18)43(39,40)35-30(32)33-15-9-14-26(29(36)37)34-31(38)42-17-25-23-12-7-5-10-21(23)22-11-6-8-13-24(22)25/h5-8,10-13,16,25-26H,9,14-15,17H2,1-4H3,(H,34,38)(H,36,37)(H3,32,33,35)/t26-/m0/s1
InChI 密鑰
LKGHIEITYHYVED-SANMLTNESA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
用于固相多肽合成的保护性精氨酸衍生物。与甲苯磺酰基相比,精氨酸的 MTR-胍保护对酸更敏感
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
M. Fujino et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 29, 2825-2825 (1981)
E. Atherton et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2065-2065 (1985)
M P Williamson et al.
European journal of biochemistry, 158(3), 527-536 (1986-08-01)
The peptide alpha Ahx-Met-Ala-Asp-Pro-Asn-Arg-Phe-Arg-Gly-Lys-Asp-Leu-Pro-Val-Leu- Asp-Gln-Leu-Thr-Asp-Pro-Pro-alpha Ahx (epsilon Ahx = 6-aminohexanoyl), the antigenic sequence 11-32 from Herpes simplex virus glycoprotein D-1, has been synthesised. Its 1H-NMR spectrum has been assigned by a combination of two-dimensional techniques in H2O and 2H2O. Its