文件
47577
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Z)-OH
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
Nα-Fmoc-Nε-Z-L-赖氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C29H30N2O6
CAS號碼:
分子量::
502.56
Beilstein:
3578530
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥98.0% (HPLC)
光學活性
[α]20/D −10±2°, c = 2% in DMF
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
110-120 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C29H30N2O6/c32-27(33)26(16-8-9-17-30-28(34)36-18-20-10-2-1-3-11-20)31-29(35)37-19-25-23-14-6-4-12-21(23)22-13-5-7-15-24(22)25/h1-7,10-15,25-26H,8-9,16-19H2,(H,30,34)(H,31,35)(H,32,33)/t26-/m0/s1
InChI 密鑰
KRULQRVJXQQPQH-SANMLTNESA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3