文件
47541
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-1,4-丁二胺 氢溴酸盐
≥98.0% (AT)
同義詞:
9-芴甲基 N-(4-氨丁基)氨基甲酸酯 氢溴酸盐, N-Fmoc-1,4-二氨基丁烷 氢溴酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H22N2O2 · HBr
CAS號碼:
分子量::
391.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (AT)
形狀
solid
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
~133 °C (dec.)
官能基
Fmoc
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NCCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C19H22N2O2.BrH/c20-11-5-6-12-21-19(22)23-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18;/h1-4,7-10,18H,5-6,11-13,20H2,(H,21,22);1H
InChI 密鑰
IZGCBOCFUHJPMD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3