重要文件
475297
Sigma-Aldrich
3,4,6-三甲氧基-1(3H)-异苯并呋喃酮
97%
同義詞:
3,4,6-三甲氧基苯酞
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H12O5
CAS號碼:
分子量::
224.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
149-152 °C (lit.)
SMILES 字串
COC1OC(=O)c2cc(OC)cc(OC)c12
InChI
1S/C11H12O5/c1-13-6-4-7-9(8(5-6)14-2)11(15-3)16-10(7)12/h4-5,11H,1-3H3
InChI 密鑰
JNVLFUCEKYADLU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3,4,6-Trimethoxy-1(3H)-isobenzofuranone is also referred to as 3,4,6-trimethoxyphthalide.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)