重要文件
47521
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Dod)-OH
≥96.0% (HPLC)
同義詞:
Nα-Fmoc-Nγ-(4,4′-二甲氧基二苯甲基)-L-天冬酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C34H32N2O7
CAS號碼:
分子量::
580.63
Beilstein:
5204238
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥96.0% (HPLC)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C(NC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C34H32N2O7/c1-41-23-15-11-21(12-16-23)32(22-13-17-24(42-2)18-14-22)36-31(37)19-30(33(38)39)35-34(40)43-20-29-27-9-5-3-7-25(27)26-8-4-6-10-28(26)29/h3-18,29-30,32H,19-20H2,1-2H3,(H,35,40)(H,36,37)(H,38,39)/t30-/m0/s1
InChI 密鑰
NUINEVHFMAGARJ-PMERELPUSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)