化驗
≥94% (HPLC)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)C1(CCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-19(24)21(11-5-6-12-21)22-20(25)26-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18H,5-6,11-13H2,(H,22,25)(H,23,24)
InChI 密鑰
IECZEINPZOFWNU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3