文件
474649
Sigma-Aldrich
2-甲酰基-3,5-二甲氧基苯甲酸甲酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HCOC6H2(OCH3)2CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
224.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
mp
107-110 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(OC)cc(OC)c1C=O
InChI
1S/C11H12O5/c1-14-7-4-8(11(13)16-3)9(6-12)10(5-7)15-2/h4-6H,1-3H3
InChI 密鑰
HLWARVBOEGPPGB-UHFFFAOYSA-N
應用
Methyl 2-formyl-3,5-dimethoxybenzoate may be used in the preparation of methyl (E)-3,5-dimethoxy-2-{[2-(4-methoxybenzoyl)hydrazin-1-ylidene]methyl}-benzoate.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Methyl (E)-3, 5-dimethoxy-2-{[2-(4-methoxybenzoyl) hydrazin-1-ylidene] methyl} benzoate.
Naz H, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 68(9), o2671-o2671 (2012)