About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C24H19I2NO5
CAS號碼:
分子量::
655.22
Beilstein:
9022736
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
推薦產品
化驗
≥98.0% (HPLC)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)[C@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H19I2NO5/c25-19-9-13(10-20(26)22(19)28)11-21(23(29)30)27-24(31)32-12-18-16-7-3-1-5-14(16)15-6-2-4-8-17(15)18/h1-10,18,21,28H,11-12H2,(H,27,31)(H,29,30)/t21-/m0/s1
InChI 密鑰
IKNWCIROCRMKAY-NRFANRHFSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3