Key Documents
474088
Sigma-Aldrich
3-(全氟正辛基)-1,2-环氧丙烷
96%
同義詞:
1,2-Epoxy-4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,, 11-heptadecafluoroundecane, 2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Heptadecafluorononyl)oxirane, 3-Perfluorooctyl-1,2-epoxypropane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H5F17O
CAS號碼:
分子量::
476.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
96%
折射率
n20/D 1.32 (lit.)
bp
87 °C/19 mmHg (lit.)
密度
1.712 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
InChI
1S/C11H5F17O/c12-4(13,1-3-2-29-3)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h3H,1-2H2
InChI 密鑰
HMXSIEIEXLGIET-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves