Key Documents
473480
Sigma-Aldrich
双[1,2-双(二苯基膦基)乙烷]羰基氯铱(I)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[[(C6H5)2PCH2-]2]2Ir(CO)Cl
CAS號碼:
分子量::
1052.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
core: iridium
reagent type: catalyst
mp
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Cl-].[Ir+].[C+]#[O-].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.C(CP(c5ccccc5)c6ccccc6)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/2C26H24P2.CO.ClH.Ir/c2*1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;1-2;;/h2*1-20H,21-22H2;;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI 密鑰
OSLZZZLAMGQKFM-UHFFFAOYSA-M
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)