About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H19NO4
CAS號碼:
分子量::
325.36
Beilstein:
6936712
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥98.0% (TLC)
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H](N(C)C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-12(18(21)22)20(2)19(23)24-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3,(H,21,22)/t12-/m1/s1
InChI 密鑰
JOFHWKQIQLPZTC-GFCCVEGCSA-N