重要文件
473014
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(+)-2-氮杂-5-硫杂双环[2.2.1]庚烷 盐酸盐
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H9NS · HCl
CAS號碼:
分子量::
151.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
96%
SMILES 字串
Cl.C1N[C@@H]2CS[C@H]1C2
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)