文件
47297
Sigma-Aldrich
6-(Fmoc-氨基)-1-己醇
≥98.0%
同義詞:
9-芴甲基 N-(6-羟基己基)氨基甲酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H25NO3
CAS號碼:
分子量::
339.43
Beilstein:
4531101
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0%
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
官能基
Fmoc
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C21H25NO3/c23-14-8-2-1-7-13-22-21(24)25-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20/h3-6,9-12,20,23H,1-2,7-8,13-15H2,(H,22,24)
InChI 密鑰
VGXOJZUTHIGHPT-UHFFFAOYSA-N
其他說明
引入间隔臂的试剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
S Bay et al.
Carbohydrate research, 298(3), 153-161 (1997-03-05)
The T-antigen [beta-D-Gal-(1-->3)-D-Ga1NAc] has been linked to biotin through a C6 spacer arm for the detection of a specific 'T-antigen-lectin' complex at the surface and/or on the migration pathway of melanoma cells. When 4,6-di-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-3-O-(2,3,4, 6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-alpha- or -beta-D-galactopyranosyl halides were treated
S. Agrawal
Tetrahedron Letters, 30, 7025-7025 (1989)