文件
472840
Sigma-Aldrich
3,6-二-O-苯甲酰-D-葡萄烯糖
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H18O6
CAS號碼:
分子量::
354.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
96%
光學活性
[α]25/D −102°, c = 1 in chloroform
mp
129-134 °C (lit.)
SMILES 字串
O[C@H](COC(=O)c1ccccc1)[C@@H](O)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C20H20O8/c21-11-15(22)18(28-20(26)14-9-5-2-6-10-14)17(24)16(23)12-27-19(25)13-7-3-1-4-8-13/h1-11,15-18,22-24H,12H2/t15-,16+,17+,18+/m0/s1
InChI 密鑰
FSHBWIUEGPPPIJ-BSDSXHPESA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
可同时用于寡糖的溶液相和固相合成的重要结构单元。
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)