重要文件
471631
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-[(3-甲氧基-1-甲基-3-氧代-1-丙烯基)氨基]-1,4-环己二烯-1-乙酸 钠盐
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H16NNaO4
CAS號碼:
分子量::
273.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]20/D +83°, c = 1 in H2O
mp
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Na+].COC(=O)\C=C(/C)N[C@@H](C([O-])=O)C1=CCC=CC1
InChI
1S/C13H17NO4.Na/c1-9(8-11(15)18-2)14-12(13(16)17)10-6-4-3-5-7-10;/h3-4,7-8,12,14H,5-6H2,1-2H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/b9-8+;/t12-;/m1./s1
InChI 密鑰
XWVDGMIXJIIFTO-UYZIEVLVSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)