文件
470163
Sigma-Aldrich
3-(氯甲基)戊烷
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5)2CHCH2Cl
CAS號碼:
分子量::
120.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
折射率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
126-128 °C/753 mmHg (lit.)
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC(CC)CCl
InChI
1S/C6H13Cl/c1-3-6(4-2)5-7/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
PQHNRODYYLFLRE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
66.2 °F - closed cup
閃點(°C)
19 °C - closed cup