重要文件
468800
Sigma-Aldrich
4-氟-D-苯丙氨酸 盐酸盐
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H4CH2CH(NH2)CO2H · HCl
CAS號碼:
分子量::
219.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
產品名稱
4-氟-D-苯丙氨酸 盐酸盐, 99%
化驗
99%
形狀
powder
光學活性
[α]23/D +11°, c = 1 in H2O
顏色
white
mp
245 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.N[C@H](Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO2.ClH/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13;/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13);1H/t8-;/m1./s1
InChI 密鑰
ZDECBCKSULAIGP-DDWIOCJRSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)