Key Documents
468215
Sigma-Aldrich
三(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)钴
99%
同義詞:
(2,2,6,6-四甲基-3,5-庚二酮酸)钴(III), Co(TMHD)3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Co(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
CAS號碼:
分子量::
608.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
solid
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Co](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
應用
用作气溶胶辅助化学气相沉积 Sr-Co-Fe 钙钛矿相的混合导电陶瓷膜的前体。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)