重要文件
467502
Sigma-Aldrich
(4-吗啉基甲基)苯并三唑,Bt1 和 Bt2 异构体混合物
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H14N4O
CAS號碼:
分子量::
218.26
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
化驗
97%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
104-107 °C (lit.)
SMILES 字串
C1CN(CCO1)Cn2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H14N4O/c1-2-4-11-10(3-1)12-13-15(11)9-14-5-7-16-8-6-14/h1-4H,5-9H2
InChI 密鑰
YZYQTUBWZGCDLR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)