重要文件
467308
Sigma-Aldrich
碳酸镥(III) 水合物
99.99% trace metals basis
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Lu2(CO3)3·xH2O
CAS號碼:
分子量::
529.96 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
SMILES 字串
O.[Lu+3].[Lu+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)