重要文件
466832
Sigma-Aldrich
1,2-乙二氧四-1,2-乙二氧二硅烷二钾
95%
同義詞:
乙二醇硅酸钾
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20K2O10Si2
CAS號碼:
分子量::
434.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
95%
SMILES 字串
[K+].[K+].C1CO[Si-]2(O1)(OCCO2)OCCO[Si-]345OCCO3.C(CO4)O5
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)