Key Documents
466298
Sigma-Aldrich
碘化钆(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
同義詞:
Gadolinium iodide, Gadolinium triiodide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
GdI3
CAS號碼:
分子量::
537.96
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
anhydrous
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
雜質
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
926 °C (lit.)
SMILES 字串
I[Gd](I)I
InChI
1S/Gd.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
IZZTUGMCLUGNPM-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.