重要文件
465682
Sigma-Aldrich
(3aR,4S,5R,6aS)-(−)-5-(Benzoyloxy)hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H16O5
CAS號碼:
分子量::
276.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
光學活性
[α]22/D −75°, c = 1 in chloroform
mp
119-123 °C (lit.)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)