反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
58-70 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(Cn1nnc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C14H14N4/c1-17(12-7-3-2-4-8-12)11-18-14-10-6-5-9-13(14)15-16-18/h2-10H,11H2,1H3
InChI 密鑰
VIBLZNXJYGXWHR-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3