重要文件
465607
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基苯并三唑甲胺,Bt1 和 Bt2 异构体混合物
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H12N4
CAS號碼:
分子量::
176.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
雜質
<25% N,N-Dimethyl-2H-benzotriazole-2-methanamine
mp
98-103 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C)CN(N=N1)C2=C1C=CC=C2.CN(C)CN3N=C4C=CC=CC4=N3
InChI
1S/2C9H12N4/c1-12(2)7-13-9-6-4-3-5-8(9)10-11-13;1-12(2)7-13-10-8-5-3-4-6-9(8)11-13/h2*3-6H,7H2,1-2H3
InChI 密鑰
WSGGNMHGHKFSDZ-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Baylis-Hillman reaction
  • Cycloaddiion reactions
  • Aminoalkylation of cyclic and acyclic alkyl vinyl ethers
  • Thermolysis in aqueous formic acid
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)