重要文件
465550
Sigma-Aldrich
(3aR,4S,5R,6aS)-(−)-(tert-Butyldimethylsilyloxymethyl)hexahydro-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H34O5Si
CAS號碼:
分子量::
370.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]22/D −29°, c = 1 in chloroform
mp
40-53 °C (lit.)
SMILES 字串
[H][C@]12C[C@@H](OC3CCCCO3)[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@]1([H])CC(=O)O2
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)