重要文件
465054
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-(苄氧羰基)-1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H17NO4
CAS號碼:
分子量::
311.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]24/D +22°, c = 1 in methanol
mp
137-141 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1C(=O)OCc3ccccc3
應用
用于 HIV 蛋白酶抑制剂的结构单元。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yu, K.L. et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 535-535 (1993)