重要文件
464104
Sigma-Aldrich
D-Galactal cyclic 3,4-carbonate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H8O5
CAS號碼:
分子量::
172.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
光學活性
[α]23/D −51°, c = 1.2 in chloroform
包含
≤10% ethyl acetate as stabilizer
mp
−34 °C (lit.)
SMILES 字串
OC[C@H]1OC=C[C@H]2OC(=O)O[C@@H]12
InChI
1S/C7H8O5/c8-3-5-6-4(1-2-10-5)11-7(9)12-6/h1-2,4-6,8H,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
WFLPBXPPOHMBIT-HSUXUTPPSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)