文件
463825
Sigma-Aldrich
草酸钐(III) 水合物
≥99.99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Sm2(C2O4)3 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
564.78 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
化驗
≥99.99%
SMILES 字串
O.O=C1O[Sm](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Sm]2OC(=O)C(=O)O2